Imprimer
5-Bromo-2-chlorothiazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR910270-1G OR910270-250MG OR910270-5G
APOSOR910270-1GEA 105 EUR
APOSOR910270-1G APOSOR910270-250MG APOSOR910270-5G
5-Bromo-2-chlorothiazole 97%
5-Bromo-2-chlorothiazole
Formule: C₃HBrClNS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14702782
Numéro CAS: 3034-56-8