Imprimer
2-Bromothiazole-5-carbonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Bromo-5-cyanothiazole
OR910217-1G OR910217-5G
APOSOR910217-1GEA 112 EUR
APOSOR910217-1G APOSOR910217-5G
2-Bromothiazole-5-carbonitrile 98%
2-Bromothiazole-5-carbonitrile
Formule: C₄HBrN₂S
MW: 189.0300 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09909651
Numéro CAS: 440100-94-7