Imprimer
Benzo[d]isothiazol-3-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR910077-1G OR910077-250MG
APOSOR910077-1GEA 190 EUR
APOSOR910077-1G APOSOR910077-250MG
Benzo[d]isothiazol-3-amine 95%
Benzo[d]isothiazol-3-amine
Formule: C₇H₆N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00726295
Numéro CAS: 23031-78-9