Imprimer
6-Methyl-3-isoquinolinol 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR909923-1G OR909923-5G
APOSOR909923-1GEA 168 EUR
APOSOR909923-1G APOSOR909923-5G
6-Methyl-3-isoquinolinol 96%
6-Methyl-3-isoquinolinol
Formule: C₁₀H₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12546459
Numéro CAS: 51463-11-7