Imprimer
8-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-2-one
Fournisseur: Apollo Scientific
OR9097-1G OR9097-5G OR9097-10G
APOSOR9097-1GEA 261 EUR
APOSOR9097-1G APOSOR9097-5G APOSOR9097-10G
8-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-2-one
8-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-2-one
Formule: C₁₁H₁₂O₂
Point de fusion: 48…55 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06411220
Numéro CAS: 5309-19-3