Imprimer
1-Boc-4-chloropiperidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 4-chloropiperidine-1-carboxylate
OR909607-1G OR909607-25G OR909607-5G
APOSOR909607-1GEA 109 EUR
APOSOR909607-1G APOSOR909607-25G APOSOR909607-5G
1-Boc-4-chloropiperidine 97%
1-Boc-4-chloropiperidine
Formule: C₁₀H₁₈ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115040
Numéro CAS: 154874-94-9