Imprimer
4-tert-Butoxyaniline 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR909518-1G OR909518-5G
APOSOR909518-1GEA 151 EUR
APOSOR909518-1G APOSOR909518-5G
4-tert-Butoxyaniline 96%
4-tert-Butoxyaniline
Formule: C₁₀H₁₅NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11196184
Numéro CAS: 57120-36-2