Imprimer
1-Propyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR909354-1G OR909354-250MG
APOSOR909354-1GEA 111 EUR
APOSOR909354-1G APOSOR909354-250MG
1-Propyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
1-Propyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₇H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03727244
Numéro CAS: 473249-36-4