Imprimer
6-Chloro-2,5-dimethylbenzimidazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR909350-1G OR909350-25G OR909350-5G
APOSOR909350-1GEA 109 EUR
APOSOR909350-1G APOSOR909350-25G APOSOR909350-5G
6-Chloro-2,5-dimethylbenzimidazole 97%
6-Chloro-2,5-dimethylbenzimidazole
Formule: C₉H₉ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15143570
Numéro CAS: 221548-24-9