Imprimer
6-Chloro-7-methylquinoxaline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR909336-1G OR909336-25G OR909336-5G
APOSOR909336-1GEA 145 EUR
APOSOR909336-1G APOSOR909336-25G APOSOR909336-5G
6-Chloro-7-methylquinoxaline 98%
6-Chloro-7-methylquinoxaline
Formule: C₉H₇ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15143565
Numéro CAS: 646504-79-2