Imprimer
5-Bromo-7-chloroquinoxaline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR909331-1G OR909331-250MG
APOSOR909331-1GEA 418 EUR
APOSOR909331-1G APOSOR909331-250MG
5-Bromo-7-chloroquinoxaline 97%
5-Bromo-7-chloroquinoxaline
Formule: C₈H₄BrClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15143560
Numéro CAS: 1215205-87-0