Imprimer
Acide 1-phénylcyclohexanecarboxylique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Phenyl-1-cyclohexanecarboxylic acid
OR909237-1G OR909237-5G
APOSOR909237-1GEA 60.9 EUR
APOSOR909237-1G APOSOR909237-5G
Acide 1-phénylcyclohexanecarboxylique 97%
Acide 1-phénylcyclohexanecarboxylique
Formule: C₁₃H₁₆O₂
MW: 204.27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037152
Numéro CAS: 1135-67-7