Imprimer
trans-3,4,4-Trimethyl-2-pentenoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR909227-1G OR909227-5G
APOSOR909227-1GEA 168 EUR
APOSOR909227-1G APOSOR909227-5G
trans-3,4,4-Trimethyl-2-pentenoic acid 98%
trans-3,4,4-Trimethyl-2-pentenoic acid
Formule: C₈H₁₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11172805
Numéro CAS: 99799-04-9