Imprimer
3-Methoxy-N-methylaniline hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR909225-25G OR909225-5G
APOSOR909225-25GEA 435 EUR
APOSOR909225-25G APOSOR909225-5G
3-Methoxy-N-methylaniline hydrochloride 98%
3-Methoxy-N-methylaniline hydrochloride
Formule: C₈H₁₂ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13196469
Numéro CAS: 26926-55-6