Imprimer
2-Methoxy-N-methyaniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methoxy-N-methylaniline
OR909224-25G OR909224-5G
APOSOR909224-25GEA 567 EUR
APOSOR909224-25G APOSOR909224-5G
2-Methoxy-N-methyaniline 95%
2-Methoxy-N-methyaniline
Formule: C₈H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093822
Numéro CAS: 10541-78-3