Imprimer
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR909222-1G OR909222-25G OR909222-5G
APOSOR909222-1GEA 0 EUR
APOSOR909222-1G APOSOR909222-25G APOSOR909222-5G
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₉ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001289
Numéro CAS: 72934-37-3