Imprimer
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarbonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR909221-100G OR909221-25G
APOSOR909221-100GEA 409 EUR
APOSOR909221-100G APOSOR909221-25G
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarbonitrile 98%
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarbonitrile
Formule: C₁₀H₈ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019211
Numéro CAS: 64399-27-5