Imprimer
5-Chloro-2-methyl-4-thiocyanatoaniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR909171-1G OR909171-25G OR909171-5G
APOSOR909171-1GEA 109 EUR
APOSOR909171-1G APOSOR909171-25G APOSOR909171-5G
5-Chloro-2-methyl-4-thiocyanatoaniline 97%
5-Chloro-2-methyl-4-thiocyanatoaniline
Formule: C₈H₇ClN₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12026046
Numéro CAS: 23530-69-0