Imprimer
5-Chloro-8-méthylquinoléine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR909168-1G OR909168-5G
APOSOR909168-1GEA 105 EUR
APOSOR909168-1G APOSOR909168-5G
5-Chloro-8-méthylquinoléine 98%
5-Chloro-8-méthylquinoléine
Formule: C₁₀H₈ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00463515
Numéro CAS: 78941-95-4