Imprimer
3-Chloro-4-thiocyanatoaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR909166-1G OR909166-25G OR909166-5G
APOSOR909166-1GEA 125 EUR
APOSOR909166-1G APOSOR909166-25G APOSOR909166-5G
3-Chloro-4-thiocyanatoaniline 98%
3-Chloro-4-thiocyanatoaniline
Formule: C₇H₅ClN₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07613584
Numéro CAS: 3226-46-8