Imprimer
2-Bromo-1-(4-chloro-3-methylphenyl)ethanone 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Chloro-3-methylphenacyl bromide
OR9091-5G OR9091-10G OR9091-1G
APOSOR9091-5GEA 575 EUR
APOSOR9091-5G APOSOR9091-10G APOSOR9091-1G
2-Bromo-1-(4-chloro-3-methylphenyl)ethanone 90%
2-Bromo-1-(4-chloro-3-methylphenyl)ethanone
Formule: C₉H₈BrClO
MW: 247.53 g/mol
Point de fusion: 56…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051586
Numéro CAS: 205178-80-9
ONU: 3261
ADR: 8 III