Imprimer
6-Chloro-4-methylquinolin-2(1H)-one 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR908968-1G OR908968-5G
APOSOR908968-1GEA 451 EUR
APOSOR908968-1G APOSOR908968-5G
6-Chloro-4-methylquinolin-2(1H)-one 98%
6-Chloro-4-methylquinolin-2(1H)-one
Formule: C₁₀H₈ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02269197
Numéro CAS: 2585-04-8