Imprimer
7-Methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR908961-10G OR908961-1G OR908961-5G
APOSOR908961-10GEA 712 EUR
APOSOR908961-10G APOSOR908961-1G APOSOR908961-5G
7-Methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine 98%
7-Methyl-3-nitroimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₈H₇N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00179132
Numéro CAS: 34165-07-6