Imprimer
3,4-Dichloro-o-toluidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3,4-Dichloro-2-methylaniline
OR908621-10G OR908621-1G OR908621-5G
APOSOR908621-10GEA 754 EUR
APOSOR908621-10G APOSOR908621-1G APOSOR908621-5G
3,4-Dichloro-o-toluidine 95%
3,4-Dichloro-o-toluidine
Formule: C₇H₇Cl₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11855814
Numéro CAS: 62077-25-2