Imprimer
2-Cyclopentène-1-one 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9084-100G OR9084-25G OR9084-5G
APOSOR9084-100GEA 236 EUR
APOSOR9084-100G APOSOR9084-25G APOSOR9084-5G
2-Cyclopentène-1-one 98%
2-Cyclopentène-1-one
Formule: C₅H₆O
Point d'ébullition: 151…154 °C
Densité: 1.015 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 42 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001401
Numéro CAS: 930-30-3
EINECS: 213-213-0
ONU: 1224
ADR: 3,III