Imprimer
4-(2-Methoxyethoxy)benzeneboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (4-(2-Methoxyethoxy)phenyl)boronic acid
OR908296-10G OR908296-5G
APOSOR908296-10GEA 116 EUR
APOSOR908296-10G APOSOR908296-5G
4-(2-Methoxyethoxy)benzeneboronic acid 97%
4-(2-Methoxyethoxy)benzeneboronic acid
Formule: C₉H₁₃BO₄
MW: 196.009 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03452784
Numéro CAS: 265664-52-6