Imprimer
3-Chloro-2-methylbenzamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR908180-25G OR908180-5G
APOSOR908180-25GEA 114 EUR
APOSOR908180-25G APOSOR908180-5G
3-Chloro-2-methylbenzamide 95%
3-Chloro-2-methylbenzamide
Formule: C₈H₈ClNO
MW: 169.61 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047882
Numéro CAS: 205178-79-6