Imprimer
2-Amino-3-methylbenzamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR908166-1G OR908166-25G OR908166-5G
APOSOR908166-1GEA 74.1 EUR
APOSOR908166-1G APOSOR908166-25G APOSOR908166-5G
2-Amino-3-methylbenzamide 98%
2-Amino-3-methylbenzamide
Formule: C₈H₁₀N₂O
MW: 150.1800 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04034517
Numéro CAS: 1885-32-1