Imprimer
Acide phénylmalonique 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR908114-100G OR908114-25G
APOSOR908114-100GEA 48.6 EUR
APOSOR908114-100G APOSOR908114-25G
Acide phénylmalonique 95%
Acide phénylmalonique
Formule: C₉H₈O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004253
Numéro CAS: 2613-89-0