Imprimer
Methyl-2-(chloromethyl)benzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR908066-25G OR908066-5G
APOSOR908066-25GEA 357 EUR
APOSOR908066-25G APOSOR908066-5G
Methyl-2-(chloromethyl)benzoate 95%
Methyl-2-(chloromethyl)benzoate
Formule: C₉H₉ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06200781
Numéro CAS: 34040-62-5