Imprimer
2-(Isopropylthio)benzoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR908021-1G OR908021-25G OR908021-5G
APOSOR908021-1GEA 132 EUR
APOSOR908021-1G APOSOR908021-25G APOSOR908021-5G
2-(Isopropylthio)benzoic acid 98%
2-(Isopropylthio)benzoic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07364761
Numéro CAS: 41394-95-0