Imprimer
2-(Propylthio)benzoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Propylsulphanyl)benzoic acid
OR908020-10G OR908020-1G OR908020-5G
APOSOR908020-10GEA 502 EUR
APOSOR908020-10G APOSOR908020-1G APOSOR908020-5G
2-(Propylthio)benzoic acid 98%
2-(Propylthio)benzoic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02729229
Numéro CAS: 21213-10-5