Imprimer
Methyl-3-ethoxybenzoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR907890-100G OR907890-25G OR907890-5G
APOSOR907890-100GEA 391 EUR
APOSOR907890-100G APOSOR907890-25G APOSOR907890-5G
Methyl-3-ethoxybenzoate 98%
Methyl-3-ethoxybenzoate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017263
Numéro CAS: 108593-47-1