Imprimer
N,N-Dimethyl-3-methylbenzamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N,N,3-Trimethylbenzamide
OR907885-1G OR907885-25G OR907885-5G
APOSOR907885-1GEA 125 EUR
APOSOR907885-1G APOSOR907885-25G APOSOR907885-5G
N,N-Dimethyl-3-methylbenzamide 98%
N,N-Dimethyl-3-methylbenzamide
Formule: C₁₀H₁₃NO
MW: 163.22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 6935-65-5