Imprimer
3-Methyl-N-tert-butylbenzamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-tert-Butyl-3-methylbenzamide
OR907819-100G OR907819-25G OR907819-5G
APOSOR907819-100GEA 632 EUR
APOSOR907819-100G APOSOR907819-25G APOSOR907819-5G
3-Methyl-N-tert-butylbenzamide 98%
3-Methyl-N-tert-butylbenzamide
Formule: C₁₂H₁₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00996285
Numéro CAS: 42498-33-9