Imprimer
N,N-Diethyl 2-methylbenzamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR907818-1G OR907818-5G
APOSOR907818-1GEA 168 EUR
APOSOR907818-1G APOSOR907818-5G
N,N-Diethyl 2-methylbenzamide 98%
N,N-Diethyl 2-methylbenzamide
Formule: C₁₂H₁₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00463019
Numéro CAS: 2728-04-3