Imprimer
2-Methyl-N-tert-butylbenzamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR907676-100G OR907676-25G OR907676-5G
APOSOR907676-100GEA 632 EUR
APOSOR907676-100G APOSOR907676-25G APOSOR907676-5G
2-Methyl-N-tert-butylbenzamide 98%
2-Methyl-N-tert-butylbenzamide
Formule: C₁₂H₁₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00463017
Numéro CAS: 104847-07-6