Imprimer
4-Chloro-N,N-dimethylbenzamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR907561-1G OR907561-25G OR907561-5G
APOSOR907561-1GEA 0 EUR
APOSOR907561-1G APOSOR907561-25G APOSOR907561-5G
4-Chloro-N,N-dimethylbenzamide 98%
4-Chloro-N,N-dimethylbenzamide
Formule: C₉H₁₀ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00463859
Numéro CAS: 14062-80-7