Imprimer
Ethyl-2-amino-4-chlorobenzoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR907555-100G OR907555-25G OR907555-5G
APOSOR907555-100GEA 821 EUR
APOSOR907555-100G APOSOR907555-25G APOSOR907555-5G
Ethyl-2-amino-4-chlorobenzoate 98%
Ethyl-2-amino-4-chlorobenzoate
Formule: C₉H₁₀ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878359
Numéro CAS: 60064-34-8