Imprimer
4-Bromo-5-chloroanthranilic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-4-bromo-5-chlorobenzoic acid
OR907297-1G OR907297-25G OR907297-5G
APOSOR907297-1GEA 21.9 EUR
APOSOR907297-1G APOSOR907297-25G APOSOR907297-5G
4-Bromo-5-chloroanthranilic acid 98%
4-Bromo-5-chloroanthranilic acid
Formule: C₇H₅BrClNO₂
MW: 250.4800 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10000554
Numéro CAS: 150812-32-1