Imprimer
5-Bromobenzo[d]isoxazole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR907213-1G OR907213-5G
APOSOR907213-1GEA 108 EUR
APOSOR907213-1G APOSOR907213-5G
5-Bromobenzo[d]isoxazole
5-Bromobenzo[d]isoxazole
Formule: C₇H₄BrNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659644
Numéro CAS: 837392-65-1