Imprimer
4-Bromo-N-methylpyrimidin-2-amine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR907174-1G OR907174-250MG
APOSOR907174-1GEA 43.5 EUR
APOSOR907174-1G APOSOR907174-250MG
4-Bromo-N-methylpyrimidin-2-amine 98%
4-Bromo-N-methylpyrimidin-2-amine
Formule: C₅H₆BrN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13193672
Numéro CAS: 1209458-16-1