Imprimer
5-Bromo-1-pentanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromopentan-1-ol
OR907161-100G OR907161-25G OR907161-5G
APOSOR907161-100GEA 151 EUR
APOSOR907161-100G APOSOR907161-25G APOSOR907161-5G
5-Bromo-1-pentanol 97%
5-Bromo-1-pentanol
Formule: C₅H₁₁BrO
MW: 167.05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061101
Numéro CAS: 34626-51-2
ONU: 1993
ADR: 3 III