Imprimer
2-Chloro-6-hydroxybenzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR907056-1G OR907056-250MG OR907056-5G
APOSOR907056-1GEA 24.4 EUR
APOSOR907056-1G APOSOR907056-250MG APOSOR907056-5G
2-Chloro-6-hydroxybenzoic acid 95%
2-Chloro-6-hydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₅ClO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10687031
Numéro CAS: 56961-31-0