Imprimer
2-Methylsulphanylpyrimidine-4-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR907027-1G OR907027-250MG
APOSOR907027-1GEA 0 EUR
APOSOR907027-1G APOSOR907027-250MG
2-Methylsulphanylpyrimidine-4-carbaldehyde 95%
2-Methylsulphanylpyrimidine-4-carbaldehyde
Formule: C₆H₆N₂OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683211
Numéro CAS: 1074-68-6