Imprimer
7-Chloro-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR906974-1G OR906974-5G
APOSOR906974-1GEA 24.4 EUR
APOSOR906974-1G APOSOR906974-5G
7-Chloro-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
7-Chloro-1H-indole-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₆ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02664428
Numéro CAS: 28899-75-4