Imprimer
6-Propoxypyridazin-3-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR906932-1G OR906932-250MG
APOSOR906932-1GEA 91.5 EUR
APOSOR906932-1G APOSOR906932-250MG
6-Propoxypyridazin-3-amine 95%
6-Propoxypyridazin-3-amine
Formule: C₇H₁₁N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09835392
Numéro CAS: 90008-50-7