Imprimer
Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: ethyl 3-(4-bromophenyl)-3-oxopropanoate, 3-(4-bromophenyl)-3-oxo-propionic acid ethyl ester, Benzenepropanoic acid, 4-bromo-beta-oxo-, ethyl ester
OR906911-25G OR906911-5G
APOSOR906911-25GEA 227 EUR
APOSOR906911-25G APOSOR906911-5G
Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate 98%
Ethyl (4-bromobenzoyl)acetate
Formule: C₁₁H₁₁BrO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00231243
Numéro CAS: 26510-95-2