Imprimer
5-Chloropyrimidin-4-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR906830-1G OR906830-250MG OR906830-5G
APOSOR906830-1GEA 328 EUR
APOSOR906830-1G APOSOR906830-250MG APOSOR906830-5G
5-Chloropyrimidin-4-ol 95%
5-Chloropyrimidin-4-ol
Formule: C4H3ClN2O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 4349-08-0