Imprimer
(S)-methyl-2-aminobutanoate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: H-Abu-OMe·HCl
OR906728-1G OR906728-5G
APOSOR906728-1GEA 261 EUR
APOSOR906728-1G APOSOR906728-5G
(S)-methyl-2-aminobutanoate 96%
(S)-methyl-2-aminobutanoate
Formule: C₅H₁₁NO₂
MW: 117.148 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09037399
Numéro CAS: 15399-22-1